Learn More
Sidnofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sydnophene |
| CAS | 3441-64-3 |
| Fórmula molecular | C11H14ClN3O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-(beta-Phenylisopropyl)sydnonimine hydrochloride, Sydnophen, 3-(alpha-Methylphenethyl)sydnone Imine, 3-(1-methyl-2-phenylethyl)sydnone Imine, 5-Amino-3-(1-methyl-2-phenylethyl)-1,2,3-Oxadiazolium Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15N3O.ClH/c1-9(14-8-11(12)15-13-14)7-10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,8-9,13H,7,12H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(Cc1ccccc1)N2NOC(=C2)N |
| Nombre IUPAC | 3-(1-fenilpropan-2-il)-2H-oxadiazol-5-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 239.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.0982 |