Learn More
MedChemExpress SYBR Green qPCR Master Mix (No ROX)
Código de producto. 16489705
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2000 reacciones
Tamaño de la unidad:
2000 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16489705 2000 reacciones 2000 reacciones
1 options
Código de producto. 16489705 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYK0523
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress SYBR Green qPCR Master Mix (No ROX) is provided as a simple-to-use, stabilized 2X formulation that includes all components for qPCR except sample DNA, primers and water, in which no ROX Reference Dye is included.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Stored at -20°C protecting from light, and is stable for up to 18 months. Avoid repetitive freeze-thaw cycles while using. For immediate use, components may be stored at 2°C to 8°C.
Tipo de producto Kits
Cantidad 2000 reacciones