Learn More
MedChemExpress SYBR Green qPCR Master Mix
Código de producto. 16492326
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
500 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492326 500 reacciones 500 reacciones
1 options
Código de producto. 16492326 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYK0501
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress MCE qPCR Master Mix is provided as a simple-to-use, stabilized 2X formulation that includes all components for qPCR except sample DNA, primers and water.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Stored at -20°C protecting from light, and is stable for up to 18 months. Avoid repetitive freeze-thaw cycles while using. For immediate use, components may be stored at 2°C to 8°C.
Tipo de producto Kits
Cantidad 500 reacciones