Learn More
MedChemExpress SYBR Green qPCR Master Mix
Código de producto. 16488936
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488936 100 reacciones 100 reacciones
1 options
Código de producto. 16488936 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYK0501
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress MCE qPCR Master Mix is provided as a simple-to-use, stabilized 2X formulation that includes all components for qPCR except sample DNA, primers and water.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Stored at -20°C protecting from light, and is stable for up to 18 months. Avoid repetitive freeze-thaw cycles while using. For immediate use, components may be stored at 2°C to 8°C.
Tipo de producto Kits
Cantidad 100 reacciones