Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Green Fast Advanced Cells-to-CT™ Kit
Código de producto. 16356532
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
40 reacciones
400 reacciones
ADNasa:
220 μl de ADNasa I
22 μl de ADNasa I
55 μl de ADNasa I
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
40 reacciones
400 reacciones
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones ADNasa Tamaño de la unidad
16356532 40 reacciones 22 μl de ADNasa I 40 reacciones
16366532 100 reacciones 55 μl de ADNasa I 100 reacciones
16376532 400 reacciones 220 μl de ADNasa I 400 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16356532 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A35379
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Includes
Reactivo para lisis celular, ADNasa I, solución de parada, mezcla de enzimas RT 20X, tampón RT 2X, mezcla maestra Cells-to-Ct SYBR Fast Advanced
El kit SYBR Green Fast Advanced Cells-to-Ct es un sistema completo de lisado celular diseñado para el análisis de expresión génica directamente de células cultivadas sin purificación de ARN.
The SYBR Green Fast Advanced Cells-to-Ct Kit is a complete cell lysate system designed for gene expression analysis directly from cultured cells without RNA purification. SYBR Green Fast Advanced Cells-to-Ct cell lysis reagents are supplied with highest sensitivity Cells-to-Ct Fast Advanced reverse transcription enzyme mix, 2X RT buffer, and best-in-class PowerUp SYBR Green Master mix. The SYBR Green Fast Advanced Cells-to-Ct Kit gives you the sensitivity you need in the fastest workflow available: get gene expressions analysis results from an entire plate of cells in about 1.5 hours.
  • Complete – optimized workflow includes cell lysis reagents with gDNA removal, new Fast Advanced RT enzyme mix, buffer, and new PowerUp SYBR Green Fast Advanced Master Mix
  • Fast – 7-minute sample prep, including DNase treatment, at room temperature
  • Easy – lyse samples in a tube or directly in culture plates
  • Robust – perform gene expression analysis on 10–100,000 cells per sample; results equivalent to those from purified RNA
  • Efficient – contains sufficient reagents to generate 1000 real-time PCR results from 100 starting samples
El kit SYBR Green Fast Advanced Cells-to-Ct es un sistema completo de lisado celular diseñado para el análisis de expresión génica directamente de células cultivadas sin purificación de ARN. Los reactivos para lisis celular SYBR Green Fast Advanced Cells-to-Ct se suministran con la mezcla de enzimas de transcripción inversa Cells-to-Ct Fast Advanced de mayor sensibilidad, el tampón RT 2X y la mezcla maestra PowerUp SYBR Green de primera clase. El kit SYBR Green Fast Advanced Cells-to-Ct le ofrece la sensibilidad que necesita en el flujo de trabajo más rápido disponible: obtenga resultados de análisis de expresiones génicas de una placa completa de células en aproximadamente 1,5 horas.
• Completo: el flujo de trabajo optimizado incluye reactivos para lisis celular con eliminación de ADNg, nueva mezcla de enzimas Fast Advanced RT, tampón, y la nueva mezcla maestra avanzada PowerUp SYBR Green Fast
• Rápido: preparación de muestras en 7 minutos, lo que incluye el tratamiento de ADNasa, a temperatura ambiente
• Fácil: lise muestras en un tubo o directamente en placas de cultivo
• Sólido: realice análisis de expresión génica de entre 10-100.000 células por muestra; los resultados son equivalentes a los que se obtienen con ARN purificado
• Eficaz: contiene reactivos suficientes para generar 1000 resultados de PCR en tiempo real a partir de 100 muestras iniciales
Método exclusivo que elimina la necesidad de aislar ARN de células cultivadas
El método Cells-to-Ct presenta un exclusivo reactivo para lisis que lisa las células y protege el ARN. La extracción de ADN se produce simultáneamente en el paso de lisis de 5 minutos para ahorrar tiempo y mejorar la facilidad de uso. La lisis se detiene mediante la adición de una «solución de parada» que se une irreversiblemente a los reactivos para lisis.
El kit SYBR Green Fast Advanced Cells-to-CT contiene reactivos de transcripción inversa (RT) Cells-to-Ct Fast Advanced para la síntesis de ADNc y la mezcla maestra PowerUp SYBR Green para el análisis de PCR en tiempo real. Los conjuntos de cebadores los proporciona el usuario.
Preparación de muestras sencilla en 7 minutos
El kit SYBR Green Fast Advanced Cells-to-CT está diseñado para 10-100 000 células/muestra cultivadas. Las células se lavan en PBS y se lisan en la solución para lisis durante cinco minutos a temperatura ambiente; el tratamiento de ADNasa se puede realizar simultáneamente. Para finalizar la lisis, las células se deben someter a un proceso de incubación de 2 minutos con solución de parada a temperatura ambiente. Los lisados ya están listos para la transcripción inversa o el almacenamiento a -20 °C durante un corto plazo o -80 °C durante un largo plazo.
Maximice la sensibilidad de la detección
A diferencia de algunos kits de la competencia que limitan la cantidad de lisado en la reacción de RT al 10 %, el kit SYBR Green Fast Advanced Cells-to-CT puede albergar el 45 % del volumen total de reacción de RT como lisado celular. Además, el ADNc puede constituir hasta el 30 % del volumen de la reacción de PCR en tiempo real. El elevado volumen de lisados en la reacción de RT optimizada, junto con el elevado volumen de ADNc que se obtiene en la posterior PCR en tiempo real con la mezcla maestra PowerUP SYBR Green producen una sensibilidad máxima. La mezcla maestra amplifica el objetivo de forma precisa y exacta, y permite la detección de pequeñas cantidades de objetivo, como transcripciones expresadas a niveles bajos.
Reducción de la pérdida de muestras y del error de transferencia
Dado que las muestras se pueden procesar directamente en pocillos de cultivo (96 o 384 pocillos), la manipulación de las muestras y la posibilidad de pérdida de las muestras o de error de transferencia se reducen al mínimo, lo que permite disfrutar de un procesamiento de alto rendimiento rápido. A diferencia de los antiguos protocolos de aislamiento de ARN compuestos por varios pasos, con este kit no es necesario llevar a cabo ningún paso de calentamiento, lavado o centrifugación. El kit simplifica enormemente un laborioso proceso de 30–60 minutos y lo reduce a 7 minutos.
Rendimiento contrastado, probado en conjunto
Todos los componentes del kit SYBR Green Fast Advanced Cells-to-CT se han optimizado para un rendimiento uniforme y fiable. Esto elimina las conjeturas que implica el montaje de kits de preparación de muestras, RT y PCR en tiempo real independientes, lo que le proporciona la sensibilidad que necesita en el flujo de trabajo de respuesta a la muestra más rápido disponible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento • 100 µl de mezcla de enzimas de RT Fast Advanced 20X
• 2 ml de tampón de RT Fast Advanced 2X
• 2 ml de solución de lisis
• 220 µl de solución de parada
• 22 µl de ADNasa I
• 1 ml de mezcla maestra PowerUp SYBR Green
Almacenar a una temperatura de entre -5 y -30  C.
Método de detección SYBR
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR RT-qPCR de 2 paso
Velocidad de reacción Fast
ADNasa 22 μl de ADNasa I
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Línea de productos Cells-to-CT
Tipo de producto Fast Advanced Cells-to-Ct Kit
Cantidad 40 reactions
Condiciones de envío Hielo seco
Suficiente para 40 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica
Fidelidad (frente a Taq) 2X
N.º de reacciones 40 reacciones
Diana de purificación Lisado
Tipo de reactivo Lisis celular
Tipo de muestra Celda
Material de partida 10-100,000 Cells