Learn More
BOLA Racores giratorios
Código de producto. 10329682
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de rosca:
GL 18
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de rosca Tamaño de la unidad
10329682 GL 18 cada uno
1 options
Código de producto. 10329682 Proveedor BOLA N.º de proveedor D69014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.50€
    108.84€ / paquete de 1
    Ahorro 6.66€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Racores giratorios con tapa de PPS y piezas interiores de PTFE
  • Tapón de rosca fabricado en PPS con piezas interiores de PTFE.
  • En primer lugar se insertan las sondas, tubos o tuberías a través del racor, luego se enrosca el racor en el cuello GL y se puede fijar el elemento insertado en la posición solicitada.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro exterior (imperial) 2 mm
Tamaño de rosca GL 18
Ángulo del brazo 10°
Color Negro
Flexibilidad Rígida