Learn More
Hamilton™ Unión giratoria 1/4-28 roscas
Código de producto. 11502475
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
CTFE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11502475 CTFE cada uno
1 options
Código de producto. 11502475 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 35037
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Hamilton ofrece una línea diversa de conectores y accesorios inertes hechos de CTFE. Los accesorios están diseñados para su uso con productos Luer y Luer Lock estándar como nuestras jeringas, así como puertos roscados de fondo plano 1/4-28 y M6.
Hoja de especificaciones
  • Conexión 1– Macho 1/4-28
  • Conexión 2– Macho 1/4-28
  • Material de montaje– CTFE
  • Cantidad de ventas– 1 cada uno
  • IDENTIFICACIÓN– 1,5 milímetros
Especificaciones
Tipo Macho 1/4-28
Material CTFE