Learn More
mb2 Girar Anti-Static Silla de trabajo en poliuretano
Descripción
- Silla de trabajo antiestática
- Asiento y respaldo en multicapas de madera de haya y álamo, enteramente espumado con poliuretano antiestático negro.
- Soporte de respaldo en varilla de acero cromado, regulable en altura y profundidad.
- Ajuste de altura del gas
- Ruedas antiestáticas de doble rotación y autofrenadas
- Base de 5 radios de aluminio fundido a presión pulido
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Silla ESD |
| Color | Negro |
| Ajustable (altura) | Sí |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Estilo de la parte posterior | Estándar |
| Certificaciones/conformidad | IEC 61340-5-1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratorio |
| Tipo de elevación | Neumático |
| Cantidad | 1 unidad |
| Altura del asiento | 400 a 530 mm |
| Mostrar más |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?