Learn More
mb2 Girar Anti-Static Silla de trabajo en poliuretano - Contacto permanente - Deslizadores
Descripción
- Silla de trabajo antiestática
- Asiento y respaldo en multicapas de madera de haya y álamo, enteramente espumado con poliuretano antiestático negro.
- Mecanismo de respaldo regulable en altura, profundidad y contacto permanente y bloqueable en cualquier posición.
- Ajuste de altura del gas
- Deslizadores antiestáticos
- Base de 5 radios de aluminio fundido a presión pulido
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Silla ESD |
| Color | Negro |
| Ajustable (altura) | Sí |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Estilo de la parte posterior | Ergonomía |
| Certificaciones/conformidad | IEC 61340-5-1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratorio |
| Tipo de elevación | Neumático |
| Cantidad | 1 unidad |
| Altura del asiento | 460 a 650 mm |
| Mostrar más |