Descripción
- Caja de conmutación de 3 fases a una sola fase.
- El consumo eléctrico actual para una máquina con generador de vapor de 9 kW es de 40 A.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Caja de interruptores |