Learn More
Notrax Swisslon XT™: alfombrillas de barrera de alta calidad, carbón
Código de producto. 17782028
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
240 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
17782028 120 cm cada uno
17742028 90 cm cada uno
17722038 150 cm cada uno
17762038 180 cm cada uno
17702048 240 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17782028 Proveedor Notrax N.º de proveedor 380S0034CH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.14€
    115.51€ / paquete de 1
    Ahorro 27.63€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Notrax Swisslon XT™: alfombrillas de barrera de alta calidad diseñadas para eliminar la humedad de entrada y partículas de suciedad más finas en las áreas de entrada interiores grandes, incluidas aplicaciones de pared a pared.
  • Alfombrillas de barrera de alta calidad diseñadas para eliminar la humedad de entrada y partículas de suciedad más finas en las áreas de entrada interiores grandes, incluidas aplicaciones de pared a pared
  • Nuestra alfombrilla de barrera clásica rediseñada, conocida por su hilo más suave, se ha mejorado con un mono filamento para ofrecer raspado adicional y proporcionar una excelente limpieza y absorción
  • El nuevo patrón de grano tricolor proporciona unas características excepcionales para camuflar la suciedad
  • Gran capacidad para retener la humedad (< 58 litros por m²) y raspar los residuos del tránsito peatonal manteniendo su excelente apariencia durante más tiempo.
  • Un revestimiento denso de vinilo pesado garantiza la longevidad
Especificaciones
Color Carbón
Longitud (imperial) 47 in
Longitud (métrico) 120 cm
Material Poliamida 6,0 fibras
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 90 cm