Learn More
Hettich™ Rotor oscilante para centrífuga ROTOFIX 32 A y Universal 320/320 R, 8 posiciones
Código de producto. 10555043
Change view
Click to view available options
Vel. máx:
4.000 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Vel. máx unitSize
10555043 4.000 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 10555043 Proveedor Hettich™ N.º de proveedor 1611
Diseñadas para una amplia gama de aplicaciones
  • Rotor oscilante, 8 posiciones
  • Para usar con centrífugas Rotofix y Universal
  • Las centrífugas universales se pueden utilizar tanto para aplicaciones estándar como especiales, son rentables y ahorran un valioso espacio en el laboratorio
  • Las centrífugas ROTOFIX están perfectamente equipadas para trabajos de química clínica y citología
Especificaciones
Tipo Rotor basculante
RCF máx. 2.415 x g
Vel. máx 4.000 rpm
Radio (métrico) 135 mm
Radio mín. (métrico) 107 mm
Para utilizar con (equipo) Centrífuga ROTOFIX 32 A y Universal 320/320 R
Ángulo 45 °
N.º de lugares 8