Learn More
Hettich Lab Technology™ Rotor oscilante para centrífuga ROTIXA 50S, 2 posiciones
Código de producto. 10445922
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
20 placas/gradillas por rotor
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
10445922 20 placas/gradillas por rotor cada uno
1 options
Código de producto. 10445922 Proveedor Hettich Lab Technology™ N.º de proveedor 4282
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Diseñado para la centrífuga ROTIXA 50 S. Estos rotores son ideales para un alto rendimiento de muestras en laboratorios médicos, de investigación y de control de calidad.
  • Rotor oscilante, 2 posiciones
  • Para placas de pocillos profundos
  • Para la Centrífuga ROTIXA 50 RS
  • Los modelos ROTIXA son centrífugas perfectas laboratorios de rutina médica, así como de investigación y control de calidad del sector de las ciencias de la vida.
  • Las centrífugas ROTIXA cuentan con el panel de control ampliado S.
  • Ideal para una alta producción de muestras.
Specifications
Tipo Rotor basculante
Capacidad 20 placas/gradillas por rotor
RCF máx. 2.652 x g
Vel. máx 3.600 rpm
Radio (métrico) 183 mm
Radio mín. (métrico) 178 mm
Para utilizar con (equipo) Centrífuga ROTIXA 50 RS
Ángulo 90°
N.º de lugares 2