Learn More
Hettich Lab Technology™ Rotor oscilante para ROTINA 420/420 R, 4 posiciones
Código de producto. 10440374
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
4 x 600 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
10440374 4 x 600 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10440374 Proveedor Hettich Lab Technology™ N.º de proveedor 4753
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Bien equipado para todas las aplicaciones de centrifugación. Las centrífugas ROTINA 420 son ideales para aplicaciones en química clínica, biotecnología e instalaciones de investigación del campo de las ciencias de la vida.
  • Rotor basculante
  • 90°, 4 puestos
  • Para utilizar con la centrífuga ROTINA 420/420 ROTINA
Especificaciones
Tipo Rotor basculante
Capacidad 4 x 600 mL
RCF máx. 3.095 x g
Vel. máx 4.000 rpm
Radio (métrico) 168 mm
Radio mín. (métrico) 109 mm
Longitud máx. del tubo 100 mm
Diámetro máx. del tubo 44 mm
Para utilizar con (equipo) ROTINA 420/420 R
Ángulo 90°
N.º de lugares 4