Learn More
Hettich™ Rotor oscilante para centrífuga ROTINA 380/380 R, 4 posiciones
Código de producto. 10696083
Cambiar vista
Click to view available options
Vel. máx:
4.000 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Vel. máx Tamaño de la unidad
10696083 4.000 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 10696083 Proveedor Hettich™ N.º de proveedor 1798
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Proporciona resultados uniformes y precisos para aplicaciones de sangre, cultivo celular/tisular, placas o frascos. ROTINA 380 R es una centrífuga de sobremesa de alta capacidad y uso general con un tamaño reducido.
  • Para uso con ROTINA 380/380 R
  • La versatilidad y el tamaño de ROTINA 380 es un complemento extraordinario para cualquier laboratorio. Ideal para aplicaciones clínicas, de investigación, del sector de la alimentación e industrial.
  • Centrífuga de alta capacidad robusta y estable
  • Los accesorios con biocontención protegen a los usuarios de los aerosoles y garantizan una seguridad óptima, por ejemplo, mientras se centrifugan muestras infecciosas
  • Sistema de control de temperatura con función de enfriamiento previo de -20 a +40 °C
  • Rotor Versa™ para múltiples aplicaciones
  • Estructura totalmente de acero
  • Funcionamiento silencioso
  • Tapa Easy-Lift™/Safety-Lock™
Especificaciones
Tipo Rotor basculante
RCF máx. 3.095 x g
Vel. máx 4.000 rpm
Radio (métrico) 168 mm
Radio mín. (métrico) 142 mm
Longitud máx. del tubo 115 mm
Diámetro máx. del tubo 65 mm
Para utilizar con (equipo) ROTINA 380/380 R
Ángulo 90°
N.º de lugares 4