Learn More
Eppendorf Swing-bucket Rotor for SpinPro™ 8 R / Centrifuge CR22N
Código de producto. 32226679 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
4 x 750 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
32226679 4 x 750 mL cada uno
1 options
Código de producto. 32226679 Proveedor Eppendorf N.º de proveedor 5720411482
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Offers a wide variety of rotors for High-Speed Centrifuges, ensuring the perfect fit for specific applications.
  • Rotor type: swing-bucket rotor
  • Application: For harvesting of bacteria, cells or yeast for e.g. recombinant protein or antibody purification in bottles with small to medium volumes
  • Max. speed: 4830 x g (4700 rpm)
  • Max. capacity: 4 x 750 mL (Nominal capacity)
  • Made from high-quality: aluminum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Aluminum
Tipo Swinging Bucket Rotor
Capacidad 4 x 750 mL
RCF máx. 4830 x g
Vel. máx 4700 rpm
Factor K 2354 (1.5 mL reaction vessel) to 10,562 (500 mL Corning bottle)
Biocontainment No
Esterilizables en autoclave Autoclavable