Learn More
Thermo Scientific™ Tuerca de línea de transferencia cargada por resorte para ISQ y TSQ
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Realice cambios de columna de forma rápida y sencilla. Utilice este sistema de interfaz GC-MS para cambiar las columnas capilares sin necesidad de ventilar el espectrómetro de masas (MS).
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Empalme de obturación |
| Para utilizar con (equipo) | Dispositivo MCD SilFlow de 3 puertos |