Learn More
Fisherbrand™ Hisopos en envases despegables
Descripción
- Hisopo con vástago de madera y punta de algodón
- Estéril mediante óxido de etileno
- Seco en paquetes desplegables
- 150mm x 5mm
- Se produce conforme a los estrictos requisitos de las normas ISO 9002/EN 29002
- Marca CE n.º 98 06 0119, Clase II A
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Todos los hisopos tienen una cabeza redonda, compacta y resistente a las roturas para la toma de muestras |
| Esterilidad | Estéril |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9002/EN 29002, marca CE n.º 98 06 0119 |
| Material del mango | Vástago de madera |
| Material de la punta | Algodón |
| Envase | Envase despegable |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para cuando no es necesario transportar las muestras |
| Color | Plano |
| Diámetro de la punta (métrico) | 5 mm |
| Grado | Clase II A |
| Mostrar más |