Learn More
Fisherbrand™ Hisopos en envases despegables
Código de producto. 11542483
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. unitSize
11542483 paquete de 1000
1 options
Código de producto. 11542483 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor 300200
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos hisopos para la toma de muestras. Los hisopos Fisherbrand™ tienen una cabeza redonda, compacta y resistente a las roturas.
  • Hisopo con vástago de madera y punta de algodón
  • Estéril mediante óxido de etileno
  • Seco en paquetes desplegables
  • 150mm x 5mm
  • Se produce conforme a los estrictos requisitos de las normas ISO 9002/EN 29002
  • Marca CE n.º 98 06 0119, Clase II A
Especificaciones
Incluye Todos los hisopos tienen una cabeza redonda, compacta y resistente a las roturas para la toma de muestras
Esterilidad Estéril
Certificaciones/conformidad ISO 9002/EN 29002, marca CE n.º 98 06 0119
Material del mango Vástago de madera
Material de la punta Algodón
Envase Envase despegable
Para utilizar con (aplicación) Ideal para cuando no es necesario transportar las muestras
Color Plano
Diámetro de la punta (métrico) 5 mm
Grado Clase II A
Longitud (métrico) 150mm
N.° por paquete 1000
Cantidad 1000Pack
Tipo de producto Hisopo