Learn More
SW033291, MedChemExpress
Descripción
SW033291 is a potent and high-affinity inhibitor of 15-PGDH with a Ki of 0.1 nM. SW033291 increases prostaglandin PGE2 levels in bone marrow and other tissues. SW033291 also promotes tissue regeneration.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SW033291 |
| CAS | 459147-39-8 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H20N2OS3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (80.78 mM; ultrasonic and warming and heat to 70°C) ∣Ethanol : 25 mg/mL (60.59 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC1=C(S(CCCC)=O)SC2=NC(C3=CC=CS3)=CC(C4=CC=CC=C4)=C21 |
| Peso molecular (g/mol) | 412.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 412.59 |
| Mostrar más |