Learn More
SW-100, MedChemExpress
Descripción
SW-100, a selective histone deacetylase 6 (HDAC6) inhibitor with an IC50 of 2.3 nM, shows at least 1000-fold selectivity for HDAC6 relative to all other HDAC isozymes. SW-100 displays a significantly improved ability to cross the blood-brain-barrier.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SW-100 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 2126744-35-0 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H17ClN2O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 125 mg/mL (394.60 mM) |
| SMILES | O=C(NO)C1=CC=C(CN2CCCC3=C2C=CC(Cl)=C3)C=C1 |
| Mostrar más |