Learn More
Mezcla de SVOC 623 1000 μg/mL en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309730 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30309730 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000623DI
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chrysene D12∣Phenanthrene D10∣Quintozene
CAS 1719-03-5, 1517-22-2, 82-68-8
Disolvente o matriz Dichloromethane
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chrysene D12 1000 μg/mL∣Phenanthrene D10 1000 μg/mL∣Quintozene 1000 μg/mL