Learn More
Mezcla de SVOC 506 2000 μg/mL en Acetona:Hexano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325225 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30325225 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000506AH
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobiphenyl∣p-Terphenyl D14
CAS 321-60-8, 1718-51-0
Disolvente o matriz Acetona/Hexano
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2-Fluorobiphenyl 2000 μg/mL∣p-Terphenyl D14 2000 μg/mL