Learn More
Pyrex™ Cabezales de agitadores SVL™ para ejes agitadores SVL™
Código de producto. 15537740
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Anclaje
Hélice, 6 hojas
Paleta
Propulsor plegable
Diámetro (métrico):
54 mm
70 mm
80 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
15537740 Anclaje 54 mm paquete de 5
12024422 Propulsor plegable 70 mm cada uno
12044422 Anclaje 90 mm cada uno
12054422 Hélice, 6 hojas 80 mm cada uno
15527740 Paleta 70 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15537740 Proveedor Pyrex™ N.º de proveedor 58898
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.35€
    282.35€ / paquete de 5
    Ahorro 103.00€
    26% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Intercambie los cabezales de agitación de forma rápida y sencilla. El cabezal del agitador Pyrex™ SVL™ para ejes agitadores SVL™ está fabricado con polímero de PTFE duradero; algunos tipos están reforzados con un núcleo de metal.
  • Diseñados para su uso con ejes de agitador SVL™
  • El cabezal simplemente se enrosca en el extremo del eje
  • Fabricados con un polímero basado en PTFE con los tipos de anclaje y de hélice reforzados por un núcleo de metal
Specifications
Diámetro (métrico) 54 mm
Para utilizar con (equipo) SVL recipientes de reacción
Cantidad 1 unidad
Tipo Anclaje