Learn More
Pyrex™ Cabezales de agitadores SVL™ para ejes agitadores SVL™
Código de producto. 12024422
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Anclaje
Hélice, 6 hojas
Paleta
Propulsor plegable
Diámetro (métrico):
54 mm
70 mm
80 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
12024422 Propulsor plegable 70 mm cada uno
12044422 Anclaje 90 mm cada uno
12054422 Hélice, 6 hojas 80 mm cada uno
15527740 Paleta 70 mm paquete de 5
15537740 Anclaje 54 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12024422 Proveedor Pyrex™ N.º de proveedor 58893
Fecha estimada de envoi: 05-03-2027
Intercambie los cabezales de agitación de forma rápida y sencilla. El cabezal del agitador Pyrex™ SVL™ para ejes agitadores SVL™ está fabricado con polímero de PTFE duradero; algunos tipos están reforzados con un núcleo de metal.
  • Diseñados para su uso con ejes de agitador SVL™
  • El cabezal simplemente se enrosca en el extremo del eje
  • Fabricados con un polímero basado en PTFE con los tipos de anclaje y de hélice reforzados por un núcleo de metal
Especificaciones
Diámetro (métrico) 70 mm
Para utilizar con (equipo) Buques con SVL 30 juntas o casquillo 29/32
Cantidad 1 unidad
Tipo Propulsor plegable