Learn More
Anillo de sellado SVL™ para junta plana
Código de producto. 12977016
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de junta:
15
22
30
42
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de junta unitSize
12977016 42 paquete de 10
10580291 22 paquete de 10
12691591 30 paquete de 10
12681591 15 10 PCS
12093948 15 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12977016 Proveedor SVL N.º de proveedor 70104
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con caucho de silicona natural
  • Caucho de silicona y revestimiento de PTFE para ofrecer protección contra un ataque químico
  • El diámetro interior del anillo corresponde al orificio de la rosca de vidrio SVL para que el flujo no esté restringido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tamaño de junta: 42
Para utilizar con (aplicación) Juntas planas
Tamaño de junta 42
Material Caucho de silicona, PTFE (cubierta)
Tipo Anillo de sellado