Learn More
Tapón de rosca fenólico con orificio SVL™
Descripción
- Tapones de rosca fenólicos (con orificio) y anillos de sellado diseñados para proporcionar un cierre deslizante
- Ideales para la inserción de termómetros y tubos de vidrio en un sistema SVL™
- Anillos de sellado fabricados con caucho de silicona y revestidos con PTFE para protegerlos contra la erosión química
- Hay disponible una amplia gama de tamaños para su uso con tubos de 4 a 32 mm. 8 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del tapón | 43 mm |
| Incluye | Caucho de silicona recubierto de PTFE |
| Descripción | Tapón de rosca |
| Material | Fenólico |
| Para utilizar con (aplicación) | Inserción de termómetros, tubos de vidrio, etc. en un sistema SVL™ |
| Cantidad | 10 Paq. |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de 4 a 32,8 mm |