Learn More
Roscas de vidrio SVL™
Código de producto. 10136014
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
22,5 mm
32 mm
1,7 in, 44,1 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
10136014 22,5 mm paquete de 10
15507750 22,5 mm paquete de 50
15517750 32 mm paquete de 50
15527750 1,7 in, 44,1 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10136014 Proveedor SVL N.º de proveedor 70302
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para uso de sopladores de vidrio para construir aparatos con juntas SVR™
  • Para usar con sopladores de vidrio para construir aparatos con juntas SVL™
  • Vidrio de borosilicato para ofrecer mayor resistencia a los choques térmicos y las corrosiones químicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Diámetro exterior (imperial) 22,5 mm
Longitud global (imperial) 6,49 in
Longitud global (métrico) 165 mm
Grosor (métrico) 1,8 mm
Para utilizar con (aplicación) Para usar con sopladores de vidrio para construir aparatos con juntas SVL™
Tipo de producto Tubo de junta