Learn More
Roscas de vidrio SVL™
Código de producto. 10106204
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
16 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
10106204 16 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 10106204 Proveedor SVL N.º de proveedor 70301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.49€
    48.34€ / paquete de 10
    Ahorro 8.15€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Para usar con sopladores de vidrio para construir aparatos con juntas SVL
  • Para usar con sopladores de vidrio para construir aparatos con juntas SVL™
  • Vidrio de borosilicato para ofrecer mayor resistencia a los choques térmicos y las corrosiones químicas
Especificaciones
Descripción Tamaño de junta SVL: 15
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Diámetro exterior (imperial) 16 mm
Longitud global (imperial) 6,49 in
Longitud global (métrico) 165 mm
Grosor (métrico) 1,8 mm
Para utilizar con (aplicación) Para usar con sopladores de vidrio para construir aparatos con juntas SVL™
Tipo de producto Tubo de junta