Learn More
Adaptador de cabezal de destilación de Claisen Quickfit™
Código de producto. 12048493
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de junta:
Condensador: 19/26, Matraz: 24/29
Condensador: 24/29, Matraz: 24/29
Tamaño:
Enchufe: 14/23
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de junta Tamaño unitSize
12048493 Condensador: 24/29, Matraz: 24/29 Enchufe: 14/23 cada uno
12038493 Condensador: 19/26, Matraz: 24/29 Enchufe: 14/23 cada uno
15537970 - - paquete de 5
15547970 - - paquete de 5
15557970 - - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12048493 Proveedor Quickfit N.º de proveedor SH6/33
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Las fundas para uniones de PTFE eliminan la posibilidad de atascos en las uniones
  • Similar a las cabezas de destilación SH4 pero con una toma adicional para aceptar embudo cuentagotas o agitador, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Claisen Still Head
Material Vidrio de borosilicato
Junta cónica estándar 24/29 (condensador), 24/29 (matraz)
Tipo de junta Condensador: 24/29, Matraz: 24/29
Tamaño Enchufe: 14/23