Learn More
Tapas de vidrio de borosilicato SVL™
Código de producto. 15587690
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
15587690 100 mm paquete de 5
1 options
Código de producto. 15587690 Proveedor SVL N.º de proveedor 29603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2661.75€
    2271.39€ / paquete de 5
    Ahorro 390.36€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Para su uso con recipientes de reacción SVL™
  • Para su uso con recipientes de reacción SVL™
  • Fabricación con vidrio de borosilicato disponible en tres estilos: - Liso con pomo (sin cuellos) para que actúe como cubierta - 296-00 - Con dos cuellos (un cuello central vertical y un cuello lateral vertical) - Con cinco cuellos como se muestra en la siguiente tabla
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (equipo) Matraz de reacción
Altura (métrico) 100 mm
Tipo de producto Tapa
Diámetro exterior (métrico) 100 mm