Learn More
Tapa de vidrio de borosilicato SVL™ para recipiente de reacción SVL™
Description
- Para su uso con recipientes de reacción SVL™
- Fabricación con vidrio de borosilicato disponible en tres estilos: - Liso con pomo (sin cuellos) para que actúe como cubierta - 296-00 - Con dos cuellos (un cuello central vertical y un cuello lateral vertical) - Con cinco cuellos como se muestra en la siguiente tabla
Specifications
Specifications
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (equipo) | recipientes de reacción SVL™ |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Tipo de producto | Tapa |