missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SV2B Monoclonal Antibody (A4C1)

Código de producto. 17491233 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17491233 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17491233 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA541083

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SV2B Monoclonal Antibody for Flow, ICC/IF, IHC (P), Western Blot

Probably plays a role in the control of regulated secretion in neural and endocrine cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SV2B
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon A4C1
Concentración 2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 50% glycerol, 0.2% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica Sv2b
N.º de referencia del gen Q63564, Q7L1I2
Alias de gen A830038F04Rik; AI850768; HsT19680; Kiaa0735; mKIAA0735; SV2B; Sv2bb; synaptic vesicle glycoprotein 2 b; synaptic vesicle glycoprotein 2b; Synaptic vesicle protein 2B; synaptic vesicle protein 2B homolog
Símbolos de los genes Sv2b
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein within human SV2B aa 400-600.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 117556, 9899
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.