missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SV2A Monoclonal Antibody (K70011_10H7), Invitrogen™

Código de producto. 30203390
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
50 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30203390 200 μL 200 microgramos
30212775 50 μL 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30203390 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA556231

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence of this protein is as follows: FIRGAKDIAK EVKKHAAKKV VKGLDRVQDE YSRRSYSRFE EEDDDDDFPA PSDGYYRGEG TQDEEEGGAS SDATEGHDED DEIYEGEYQG IPRAESGGKG ERMADGAPLA GVRGGLSDGE GPPGGRGEAQ RRKEREELAQ QYEAILRECG

This protein plays a role in the control of regulated secretion in neural and endocrine cells, enhancing selectively low-frequency neurotransmission. Positively regulates vesicle fusion by maintaining the readily releasable pool of secretory vesicles.It is identified as the brain binding-site for the antiepileptic drug levetiracetam/lev.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SV2A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon K70011_10H7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
génica SV2A
N.º de referencia del gen Q7L0J3
Alias de gen AI746429; calcium regulator SV2A; Kiaa0736; mKIAA0736; PSEC0174; SV2; SV2A; synaptic vesicle glycoprotein 2 a; synaptic vesicle glycoprotein 2a; Synaptic vesicle protein 2; synaptic vesicle protein 2A; synaptic vesicle transmembrane transporter (SV2) RNA
Símbolos de los genes SV2A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human SV2A (immunogen range is 11-160).
Método de purificación Protein A
Cantidad 200 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9900
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.