Learn More
A&D Instruments™ Viscosímetro Vibro de onda sinusoidal serie SV-10
Código de producto. 16601292
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo del baño (métrico):
314 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo del baño (métrico) Tamaño de la unidad
16601292 314 mm cada uno
1 options
Código de producto. 16601292 Proveedor A&D Instruments™ N.º de proveedor SV10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7251.85€
    6321.03€ / paquete de 1
    Ahorro 930.82€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
El viscosímetro de vibración de la horquilla de ajuste SV-10 es fácil de usar y proporciona resultados rápidos y muy precisos. El instrumento es ideal para muestras newtonianas y no newtonianas, especialmente las de naturaleza volátil.
  • Medición de viscosidades muy bajas (hasta 1/3 de viscosidad del agua)
  • Tamaño de muestra pequeño, vasos de muestra estándar de 35 ml con un tamaño opcional de hasta 13 ml y 10 ml
  • Sin husillos ni piezas intercambiables
  • Fácil de limpiar, solo tiene que limpiar
  • Medición de temperatura estándar de °0 C a 160 °C
  • El primer resultado es de 15 segundos y, a continuación, los datos continuos en tiempo real
  • Utilice un software independiente o con software de PC gratuito para la recogida de datos y la representación gráfica en tiempo real
  • Amplio intervalo de medición: De 0,3 a 10 000 mPa (SV-10), de 1000 a 100 000 mPa (SV-100)
  • Alta precisión con una repetibilidad de ±1% del valor mostrado
Especificaciones
Intervalo de viscosidad De 0,3 a 10 000 cP
Tipo de pantalla VFD
Incluye Interfaz RS232C, cable de conexión de 1,5 m
Altura (métrico) 536 mm
Anchura (métrico) 332 mm
Fondo del baño (métrico) 314 mm
Intervalo de temperatura (métrico) 0 °C a 160 °C
Peso (métrico) 5 kg
Requisitos eléctricos AC Adaptador, 14 VA
Frecuencia 30 Hz