Learn More
uvex Gafas de seguridad de protección suXXeed
Código de producto. 17737679 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tinción de lente:
Gris (23%)
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tinción de lente Tamaño de la unidad
17737679 Gris (23%) cada uno
17727679 Transparente cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17737679 Proveedor uvex N.º de proveedor 9181281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.45€
    13.95€ / paquete de 1
    Ahorro 0.50€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Uvex suXXeed protege todo el día en el trabajo y en muchas situaciones.
Gafas de seguridad deportivas con un diseño dinámico atractivo.
Características generales
  • Gafas de seguridad deportivas con un diseño dinámico atractivo
  • Lente de policarbonato robusta con tecnología probada uvex tecnología de recubrimiento supravision – Lente permanentemente antivaho y resistente a arañazos
  • La montura adicional opcional proporciona una mayor protección contra partículas, polvo y suciedad
  • Sin metales
Características de protección
  • UV400 – 100% de protección contra la peligrosa radiación UVA y UVB hasta 400 nm
Características de confort
  • Los brazos de forma ergonómica con piezas para las orejas blandas garantizan un ajuste cómodo y seguro sin crear puntos de presión
  • La almohadilla nasal suave y flexible se adapta al usuario y garantiza un ajuste cómodo y sin presión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de lente Supravision Excellence
Revestimiento de lente Antivaho, Resistente a los arañazos
Color Antracita, verde lima
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 166, EN 172
Tinción de lente Gris (23%)
Tipo de producto Gafas de seguridad ergonómicas
Material Policarbonato
Desechables Reutilizables
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Plástico
Protección UV UV400
Frame Type Estándar