Learn More
uvex Gafas de seguridad de protección suXXeed
Código de producto. 17727679 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tinción de lente:
Gris (23%)
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tinción de lente Tamaño de la unidad
17727679 Transparente cada uno
17737679 Gris (23%) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17727679 Proveedor uvex N.º de proveedor 9181265
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.20€
    12.75€ / paquete de 1
    Ahorro 0.45€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Uvex suXXeed protege todo el día en el trabajo y en muchas situaciones.
Gafas de seguridad deportivas con un diseño dinámico atractivo.
Características generales
  • Gafas de seguridad deportivas con un diseño dinámico atractivo
  • Lente de policarbonato robusta con tecnología probada uvex tecnología de recubrimiento supravision – Lente permanentemente antivaho y resistente a arañazos
  • La montura adicional opcional proporciona una mayor protección contra partículas, polvo y suciedad
  • Sin metales
Características de protección
  • UV400 – 100% de protección contra la peligrosa radiación UVA y UVB hasta 400 nm
Características de confort
  • Los brazos de forma ergonómica con piezas para las orejas blandas garantizan un ajuste cómodo y seguro sin crear puntos de presión
  • La almohadilla nasal suave y flexible se adapta al usuario y garantiza un ajuste cómodo y sin presión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de lente Resistentes a sustancias químicas
Revestimiento de lente Antivaho, Resistente a los arañazos
Color Antracita, azul
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 166, EN 170
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas de seguridad ergonómicas
Material Policarbonato
Desechables Reutilizables
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Plástico
Protección UV UV400
Frame Type Estándar