Descripción
Gafas de seguridad deportivas con un diseño dinámico atractivo.
Características generales
- Gafas de seguridad deportivas con un diseño dinámico atractivo
- Lente de policarbonato resistente con tecnología de recubrimiento supravisión probada de uvex: lente antivaho y resistente a los arañazos de forma permanente
- La montura adicional opcional proporciona una mayor protección contra partículas, polvo y suciedad
- Sin metal
- Color de la montura: antracita, azul
- Lente para PC: transparente
Características de protección
- Certificado conforme a EN 166 (protección ocular personal) y EN 170 (filtros UV)
- Marcado: W 166 FT CE–2C-1,2 W1 FTKN CE
- UV400: protección al 100 % contra radiaciones UVA y UVB peligrosas de hasta 400 nm
Características de confort
- Los brazos de forma ergonómica con piezas para las orejas blandas garantizan un ajuste cómodo y seguro sin crear puntos de presión
- La almohadilla nasal suave y flexible se adapta al usuario y garantiza un ajuste cómodo y sin presión
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de lente | Resistentes a sustancias químicas |
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
| Color | Antracita, azul |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166, EN 170 |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad ergonómicas |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | Reutilizables |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Plástico |
| Mostrar más |