Learn More
Suxibuzone, TRC
Código de producto. 30137294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
5 g
Unit Size:
100 miligramos
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30137294 5 g 5 g
30007736 100 mg 100 miligramos
30008301 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30137294 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS8800005G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 27470-51-5
Fórmula molecular C24 H26 N2 O6
Peso molecular (g/mol) 438.47
Sinónimo Suxibuzone, 4-[(4-Butyl-3,5-dioxo-1,2-diphenylpyrazolidin-4-yl)methoxy]-4-oxobutanoic acid
Nombre IUPAC 4-[(4-butil-3,5-dioxi-1,2-difenilpirazolidina-4-il)metaxi]-4-oxobutanoico ácido
SMILES CCCCC1(COC(=O)CCC(=O)O)C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3
Specifications
Nombre del producto químico o material Suxibuzone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C24H26N2O6/c1-2-3-16-24(17-32-21(29)15-14-20(27)28)22(30)25(18-10-6-4-7-11-18)26(23(24)31)19-12-8-5-9-13-19/h4-13H,2-3,14-17H2,1H3,(H,27,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.1791
Porcentaje de pureza >95%