Learn More
Suxibuzona, Mikromol™
Código de producto. 30049321
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30049321 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049321 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3593.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Suxibuzona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Suxibuzone
CAS 27470-51-5
Nombres de analitos o componentes Suxibuzone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H26 N2 O6
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Suxibuzone, 4-[(4-Butyl-3,5-dioxo-1,2-diphenylpyrazolidin-4-yl)methoxy]-4-oxobutanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C24H26N2O6/c1-2-3-16-24(17-32-21(29)15-14-20(27)28)22(30)25(18-10-6-4-7-11-18)26(23(24)31)19-12-8-5-9-13-19/h4-13H,2-3,14-17H2,1H3,(H,27,28)
SMILES CCCCC1(COC(=O)CCC(=O)O)C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC Ácido 4-[(4-butil-3,5-dioxo-1,2-difenilpirazolidin-4-il)metoxi]-4-oxobutanoico
Peso molecular (g/mol) 438.47
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.1791 g/mol