Learn More
Suxibuzone, MedChemExpress
Código de producto. 16498658
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16498658 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16498658 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1079
MedChemExpress Suxibuzone is a drug used for joint and muscular pain, is a prodrug of the non steroidal anti inflammatory drug Phenylbutazone.
Suxibuzone is a drug used for joint and muscular pain, is a prodrug of the non steroidal anti inflammatory drug Phenylbutazone.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Suxibuzone
CAS 27470-51-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H26N2O6
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (228.07 mM)
SMILES O=C(OCC1(CCCC)C(N(C2=CC=CC=C2)N(C3=CC=CC=C3)C1=O)=O)CCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 438.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.47
Porcentaje de pureza 99.53%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation