Learn More
Suvorexant, Mikromol™
Descripción
Suvorexant
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Suvorexant |
| CAS | 1030377-33-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Suvorexant |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C23 H23 Cl N6 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Methanone, [(7R)-4-(5-chloro-2-benzoxazolyl)hexahydro-7-methyl-1H-1,4-diazepin-1-yl][5-methyl-2-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)phenyl]-, [(7R)-4-(5-Chloro-2-benzoxazolyl)hexahydro-7-methyl-1H-1,4-diazepin-1-yl][5-methyl-2-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)phenyl]methanone, 5-Chloro-2-[(5R)-5-methyl-4-[5-methyl-2-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)benzoyl]-1,4-diazepan-1-yl]-1,3-benzoxazole, Belsomra, MK 4305, [(R)-4-(5-Chloro-benzooxazol-2-yl)-7-methyl-[1,4]diazepan-1-yl]-(5-methyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-phenyl)-methanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H23ClN6O2/c1-15-3-5-20(30-25-8-9-26-30)18(13-15)22(31)29-12-11-28(10-7-16(29)2)23-27-19-14-17(24)4-6-21(19)32-23/h3-6,8-9,13-14,16H,7,10-12H2,1-2H3/t16-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CCN(CCN1C(=O)c2cc(C)ccc2n3nccn3)c4oc5ccc(Cl)cc5n4 |
| Nombre IUPAC | [(7R)-4-(5-cloro-1,3-benzoxazol-2-il)-7-metil-1,4-diazepan-1-il]-[5-metil-2-(triazol-2-il)fenil]metanona |
| Mostrar más |