Learn More
Suvecaltamide, MedChemExpress
Código de producto. 16479806
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479806 50 mg 50 miligramos
16455987 5 mg 5 miligramos
16423268 10 mg 10 miligramos
16464526 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16479806 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101096
MedChemExpress Suvecaltamide (MK-8998; compound 33) is a potent and selective inhibitor of the T-type calcium channel.
Suvecaltamide (MK-8998
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Suvecaltamide
CAS 953778-58-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H23F3N2O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo MK-8998
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (262.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H](C1=NC=C(OCC(F)(F)F)C=C1)C)CC2=CC=C(C(C)C)C=C2
Peso molecular (g/mol) 380.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.4
Porcentaje de pureza 98.51%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation