Learn More
Sutezolid, TRC
Código de producto. 30422060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30422060 10 mg 10 miligramos
30419977 5 mg -
30408820 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30422060 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS88000310MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 168828-58-8
Fórmula molecular C16H20FN3O3S
Peso molecular (g/mol) 353.41
Sinónimo N-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(4-thiomorpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide, PNU 100480, U 100480
Nombre IUPAC N-[[(5S)-3-(3-fluoro-4-tiomorfolina 4-ilfenil)-2-oxo-1,3-oxazolidina-5-il]metilacetamida
SMILES CC(NC[C@H]1CN(C(O1)=O)C2=CC(F)=C(N3CCSCC3)C=C2)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sutezolid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20FN3O3S/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)23-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-24-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.1209