Learn More
Sutezolid, MedChemExpress
Código de producto. 16493908
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16493908 10 mg 10 miligramos
16452906 25 mg 25 miligramos
16414946 100 mg 100 miligramos
16410277 50 mg 50 miligramos
16406637 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493908 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10392
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Sutezolid (PNU-100480), an orally active oxazolidinone antimicrobial agent, acts by inhibiting bacterial protein synthesis. Sutezolid has potent activity against mycobacteria, and is used for the research of drug-resistant tuberculosis.
Sutezolid (PNU-100480), an orally active oxazolidinone antimicrobial agent, acts by inhibiting bacterial protein synthesis. Sutezolid has potent activity against mycobacteria, and is used for the research of drug-resistant tuberculosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sutezolid
Forma física Powder
CAS 168828-58-8
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H20FN3O3S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo PNU-100480 U-100480 PF-02341272
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (141.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@H]1CNC(C)=O)N(C1)C2=CC(F)=C(N3CCSCC3)C=C2
Peso molecular (g/mol) 353.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.41
Porcentaje de pureza 98.87%