Learn More
Suspensólido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Suspensolide |
| CAS | 111351-08-7 |
| Fórmula molecular | C12 H18 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18O2/c1-10-4-3-5-11(2)8-9-14-12(13)7-6-10/h6,8H,3-5,7,9H2,1-2H3/b10-6+,11-8+ |
| SMILES | C\C\1=C/COC(=O)C\C=C(/C)\CCC1 |
| Nombre IUPAC | (4E,9E)-5,9-dimetil-1-oxacicloundeca-4,9-dien-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 194.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.131 |