Learn More
Hettich Lab Technology™ Portador de suspensión
Código de producto. 10575705
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Rotor basculante de suspensión 1624 Adaptador 5277, 1357, 1327, 1326
Rotor basculante de suspensión 1624, 1726, 4758
Rotor basculante de suspensión 1624, 4758, 1726 Adaptador 5277, 1357, 1327, 1326
Rotor basculante de suspensión 1798, 4753, 5694, 4446, 4296
Suspensión de rotor basculante 1494
Suspensión, rotor basculante 1460, Placas: MTP, CP, DWP, MS, QP, microensayo (Terasaki), placas de PCR, tiras de PCR con placa
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10575705 Rotor basculante de suspensión 1624, 4758, 1726 Adaptador 5277, 1357, 1327, 1326 cada uno
10740223 Suspensión de rotor basculante 1494 cada uno
10424635 Rotor basculante de suspensión 1624, 1726, 4758 cada uno
10117010 Rotor basculante de suspensión 1798, 4753, 5694, 4446, 4296 cada uno
10049430 Rotor basculante de suspensión 1624 Adaptador 5277, 1357, 1327, 1326 cada uno
11942248 Suspensión, rotor basculante 1460, Placas: MTP, CP, DWP, MS, QP, microensayo (Terasaki), placas de PCR, tiras de PCR con placa cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10575705 Proveedor Hettich Lab Technology™ N.º de proveedor 1752
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El portador de suspensión se ajusta a un rotor oscilante y puede alojar distintos cubos y tubos.
  • Disponibles en distintas configuraciones
  • Configuraciones para una gran cantidad de cargas de trabajo de centrífugas personalizadas
Specifications
Para utilizar con (equipo) Rotor basculante de suspensión 1624, 4758, 1726 Adaptador 5277, 1357, 1327, 1326
Tipo Portador de suspensión
Tipo de recipiente Portador de suspensión oscilante
N.º de lugares Depende del adaptador