Learn More
Poulten Selfe™ Viscosímetros de nivel suspendido
Beskrivning
- Tipo BS/IP/SL, IP71. Adecuado para líquidos transparentes. Longitud total nominal 330mm. Tamaño aproximado de la muestra: de 22 ml a 40 ml. Disponible sin certificado de calibración, pregunte al respecto.
- Con certificado de calibración UKA
Specifikationer
Specifikationer
| Tipo de producto | Viscosímetro de nivel de suspensión |
| Intervalo de viscosidad | De 20 a 100 cSt |
| Certificaciones/conformidad | UKAS |
| Tamaño | 2 |
| Volumen (métrico) | De 22 a 40 ml |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?