Learn More
Poulten Selfe™ Viscosímetros de nivel suspendido
Código de producto. 13161043
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
1
2
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
13161043 1 cada uno
13181043 2 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 13161043 Supplier Poulten Selfe™ Supplier No. 1625/01
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Apto para líquidos transparentes Con certificado de calibración UKAS.
  • Tipo BS/IP/SL, IP71. Adecuado para líquidos transparentes. Longitud total nominal 330mm. Tamaño aproximado de la muestra: de 22 ml a 40 ml. Disponible sin certificado de calibración, pregunte al respecto.
  • Con certificado de calibración UKA
Specifications
Tipo de producto Viscosímetro de nivel de suspensión
Intervalo de viscosidad De 3,5 a 10 cSt
Certificaciones/conformidad UKAS
Tamaño 1
Volumen (métrico) De 22 a 40 ml