Learn More
Patrón de sustitutos de hidrocarburos aromáticos polinucleares, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11470259 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470259 1 mL 100 g
1 options
Código de producto. 11470259 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor 8100S
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
1-Fluoronaftaleno321-38-02000μg/ml
2-Fluorobifenilo321-60-82000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PAH Surrogate Standard
Nombre de nota SW-846 Method 8100
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 434-90-2
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
Métodos For US EPA Method 8100
Fórmula molecular C12F10
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI ONUFSRWQCKNVSL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)benceno
Solvent or Matrix MeCl
Peso molecular (g/mol) 334.116
PubChem CID 67949
Cantidad 1 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • PAH Surrogate Standard
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio